Merck
D93503
Sigma-Aldrich
二乙基二硫代氨基甲酸银
ACS reagent, 99%
别名:
DETC, 二乙基二硫代氨基甲酸 银盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NCSSAg
CAS号:
分子量:
256.14
Beilstein:
3718150
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
反應適用性
core: silver
reagent type: catalyst
mp
172-175 °C (lit.)
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二乙基二硫代氨基甲酸银用于引入二乙基二硫代氨基甲酸配体并用于砷的测定。[1]
應用
二乙基二硫代氨基甲酸银 (AgDDC) 可用于制备三有机膦和双膦的加合物。[2]
用于与 Fe2+ 结合以检测脑、肾脏、肝脏和其他组织中的 NO 的自旋捕截剂。已报道可同时直接测量 NO* 和 pO2。一种铜螯合剂,已被用于通过电子自旋共振法定量生物材料中的铜,并为过氧化物歧化酶、抗坏血酸氧化酶和其他酶的抑制剂。
用于检测砷[3][4][5]和引入二乙基二硫代氨基甲酸酯配体的试剂。[6]
还可用于通过比色法测定微量砷
生化/生理作用
抑制巨噬细胞一氧化氮合成酶的诱导。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chem. Abstr., 117, 219549d-219549d (1992)
Evaluation of electrochemical hydride generation for spectrophotometric determination of As (III) by silver diethyldithiocarbamat
Arbab-Zavar MH and Hashemi M
Talanta, 52, 1007-1014 (2000)
Analytical Chemistry, 31, 1589-1589 (1959)
Inorganic Chemistry, 32, 3565-3565 (1993)
Hunjing Baohu, 23-23 (1991)