产品名称
二氢罗丹明123, ≥95%
质量水平
方案
≥95%
表单
powder
技术
titration: suitable
颜色
pink
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COC(=O)c1ccccc1C2c3ccc(N)cc3Oc4cc(N)ccc24
InChI
1S/C21H18N2O3/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20/h2-11,20H,22-23H2,1H3
InChI key
FNEZBBILNYNQGC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
生化/生理作用
底物
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
氧化应激,在一部分上,是由多种细胞过程产生的活性氧介导,并由诸如酶清除剂或抗氧化剂调节剂等细胞抗氧化剂机制所控制的。自由基,如活性氧,会通过细胞引起细胞损伤。
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.