Merck
C102180
Sigma-Aldrich
环己酮
ReagentPlus®, 99.8%
别名:
pimelic ketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H10(=O)
CAS号:
分子量:
98.14
Beilstein:
385735
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
化驗:
99.8%
bp:
155 °C (lit.)
蒸汽壓力:
3.4 mmHg ( 20 °C)
蒸汽密度
3.4 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
3.4 mmHg ( 20 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
折射率
n20/D 1.450 (lit.)
pH值
~7 (20 °C, 70 g/L)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI 密鑰
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
环己酮是一种环酮,可通过环己烷氧化或苯酚氢化制得。环己酮是生产己内酰胺、己二酸和尼龙的重要原料。可作为溶剂用于杀虫剂、木材染料、漆和脱漆剂、去渍剂、纤维素、天然和合成类树脂和漆。
應用
环己酮可作为反应剂合成:
  • 通过还原氨化生成仲胺。
  • 己二酸。
  • 四取代炔丙胺类。
也可作为溶剂,用于在催化剂存在下苯乙烯通过三苯基氯甲烷引发的原子转移自由基聚合反应合成聚苯乙烯。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Selective transfer hydrogenation of phenol to cyclohexanone on supported palladium catalyst using potassium formate as hydrogen source under open atmosphere.
Patil RD and Sasson Y.
Applied Catalysis A: General, 499, 227-231 (2015)
Supported zirconium-based continuous-flow microreactor for effective Meerwein-Ponndorf-Verley reduction of cyclohexanone.
Koreniuk A, et al.
Catalysis Communications, 64, 48-51 (2015)
Synthesis of tetrasubstituted propargylamines from cyclohexanone by solvent-free copper (II) catalysis.
Palchak ZL, et al.
Green Chemistry, 17(3), 1802-1810 (2015)
Green and Sustainable Heterogeneous Organo-Catalyst for Asymmetric Aldol Reactions.
Sadiq M, et al.
Modern Research in Catalysis, 4(2), 43-43 (2015)
First Order Hyperpolarizabilities, NPA and Fukui Functions of Cyclohexanone by Density Functional Theory Method.
Gangadharan RP and Krishnan SS.
Acta Physica Polonica A, 127(3), 748-752 (2015)