Merck
BP617
阿司匹林
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
乙酰水杨酸, 2-乙酰氧基苯甲酸, O-乙酰水杨酸, ASA, 阿司匹林
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
779271
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
aspirin
形狀
crystalline
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
134-136 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
阿司匹林(BP参考标准品)仅用于英国药典中明确规定的实验室测试用途。
另外用于以下专论:
  • 阿司匹林片
  • 阿司匹林抗胃酸片
  • 复方可待因阿司匹林片(Co-codaprin Tablet)
  • 阿司匹林分散片
  • 阿司匹林咖啡因片
  • 生化/生理作用
    通过抑制环氧化酶(前列腺素H合酶),对COX-1亚型具有更高的选择性,阻止前列腺素的产生。抗血栓作用是由于COX-1在血小板中的抑制作用,阻止血栓形成和血小板聚集。 对结直肠及其他实体肿瘤有化学预防作用。
    包裝
    单位数量:100 mg。随时可能改变。产品按照发行药典的规定交付。有关当前单位数量,请访问英国药典
    其他說明
    销售限制可能适用。
    象形圖
    Exclamation mark
    訊號詞
    Warning
    危險聲明
    危險分類
    Acute Tox. 4 Oral
    儲存類別代碼
    11 - Combustible Solids
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 1
    閃點(°F)
    482.0 °F
    閃點(°C)
    250 °C
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)
    访问文档库
    RP-HPLC analysis of aspirin and clopidogrel bisulphate in combination.
    An K, et al.
    Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(4), 597-597 (2007)
    Validated ultra HPLC method for the simultaneous determination of atorvastatin, aspirin, and their degradation products in capsules.
    Vora D N, et al.
    Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 31(18), 2821-2837 (2008)
    相关内容
    Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.
    Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.
    Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.
    Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.