主要文件
BCR273
单细胞蛋白质(主要元素)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
microbiology
形式
matrix material
分析報告
For more information please see:
BCR723
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)