Merck
MAK322
Sigma-Aldrich
胶原蛋白检测试剂盒
sufficient for 100 fluorometric tests
别名:
Collagen Quantification Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 100 fluorometric tests
輸入
cell
serum
plasma
solution(s) (collagen)
應用
cosmetics
food and beverages
檢測方法
fluorometric
相關疾病
rheumatological diseases; dermatological diseases; gastrointestinal diseases; pulmonary disorders; cancer
儲存溫度
−20°C
一般說明
胶原蛋白是各种连接组织的关键结构蛋白,在哺乳动物中是最丰富的蛋白质。它以许多不同的类型和形式出现,其中 I-V 型是最常见的。除了在体内发挥的关键作用外,它还有许多医学应用,例如用于重建手术,包括骨和皮肤移植。由于其抗衰老和皮肤愈合特性,它也常用于化妆品中。
應用
胶原蛋白检测试剂盒适于:
  • 骨病研究
  • 皮肤病学研究
  • 伤口愈合与组织修复研究
特點和優勢
更大的检测范围:96孔板配置仅需20 μL样品,即可准确检测2 µg/mL至50 µg/mL的宽泛胶原蛋白水平。用最少的样品实现高灵敏度的分析。
适配高通量系统:试剂盒可轻松融入高通量处理系统,保证准确顺畅的处理,提高实验室效率。
適合性
适用于生物样品(如血浆、血清、细胞)和化妆品样品(如胶原蛋白溶液)
原則
目前可用于定量测定胶原蛋白的方法包括,从需要使用酸和碱的各种水解方法到使用昂贵的抗体和复杂的实验方案。 胶原蛋白检测试剂盒提供了一种非常简单、安全(非放射性)和灵敏的方法来定量测定样品中的胶原蛋白。在该操作方法的第一步中,样品中的胶原蛋白被酶消化成肽。随后,含有N-末端甘氨酸的肽与染料试剂反应形成荧光复合物。在λex/em = 375/465 nm处测得的该产品的荧光强度与样品中的胶原蛋白浓度成正比。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects