生物来源
algae (Gelidium)
质量水平
类型
Type II-A
表单
powder
杂质
≤7% water
灰分
≤0.5%
浊度
≤40 NP (1.5% gel)
EEO
0.16-0.19
mp
86.5-89.5 °C
转变温度
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
凝胶强度
≥1000 g/cm2 (1% gel)
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤0.25%
SMILES字符串
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- Porous Agarose Layered Magnetic Graphene Oxide Nanocomposite for Virus RNA Monitoring in Wastewater.:一项创新研究,用琼脂糖制备环境监测的纳米复合材料,特别适合追踪废水中的病毒RNA(He et al., 2024)。
- Detection method for reverse transcription recombinase-aided amplification of avian influenza virus subtypes H5, H7, and H9.:用琼脂糖开发检测和监测禽流行性感冒的诊断工具,说明它对生物分析方法的重要增益作用(Zhang et al., 2024)。
- Evaluating Nanoparticles Penetration by a New Microfluidic Hydrogel-Based Approach.:在微流控系统中使用基于琼脂糖的水凝胶,以研究纳米粒穿透性,剖析细胞相互作用和纳米粒动力学,对于药物开发和纳米技术有重要意义(Goodarzi et al., 2024)。
- Antibacterial efficacy of copper-based metal-organic frameworks against Escherichia coli and Lactobacillus.:用琼脂糖进行琼脂糖凝胶电泳,用于分析铜基金属有机框架的抗菌性能。扩大了琼脂糖在抗菌研究中的作用,涉及临床和农业领域(Elmehrath et al., 2024)。
分析说明
硫酸盐含量 - 用作纯度指标,因为硫酸盐是其中存在的主要离子基团。
凝胶强度 - 破裂凝胶所需施加的力。
胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却时的胶凝温度。 琼脂糖溶液在液体-凝胶转变的过程中会表现出滞后现象 - 也就是说,它们的凝胶点与它们的熔点温度不同。
电内渗(EEO)- 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团被固定在基质上不能移动,但可解离的抗衡阳离子可以向基质中的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是朝向阳极的,因此EEO会因为内部的对流而破坏分离。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)