生物源
algae (red)
品質等級
等級
for molecular biology
產品線
BioReagent
形狀
powder
EEO
≤0.10
mp
≤65 °C
轉變溫度
congealing temperature 26-30 °C
凝膠強度
≥200 g/cm2 (1% gel)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.10%
適合性
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
異物活動
DNase, RNase, NICKase, none detected
一般說明
琼脂糖来自红藻细胞壁中天然存在的琼脂,具有亲水性和高胶凝性。常用于在凝胶电泳实验中形成多孔凝胶,按大小分析DNA、RNA或蛋白质分子。对电泳体系施加电压后,各带电核酸会以不同速度穿过琼脂糖凝胶,最终按大小分离。琼脂糖的稳定和胶凝特性令其功能多样,还可用于许多研究应用,例如空斑试验和彗星试验,也可作为支架试剂。
應用
低凝胶温度琼脂糖在研究中用于:
- 用于凝胶电泳,低凝胶温度性质适合从凝胶中提取DNA-骨髓基质细胞组织工程凝胶支架材料
- 5%琼脂糖包埋组织用于组织学研究
- 制备胶原-琼脂糖共凝胶,研究软组织中的胶原-基质作用
- 单细胞凝胶电泳(彗星试验)
- 琼脂糖条固定斑马鱼仔的体内3D成像
特點和優勢
- BioReagent级生物试剂,适于凝胶电泳
- 条带分离范围:200 bp - 25 kB,低凝胶温度适于细胞培养和病毒空斑试验
- 低熔点(LMP)凝胶,适于多种DNA回收方法:酚/氯仿提取、回收柱、电洗脱、β-琼胶酶和冷冻挤压法
- 经分子生物学应用检测,保证质量,不含DNA酶和RNA酶
分析報告
以下是与我们的琼脂糖相关的属性列表:
含硫量 -用作纯度指标,因为硫酸盐是主要的离子基团。
凝胶强度 -必须施加于凝胶上使其断裂的力。
凝胶点 -液体琼脂糖溶液冷却时形成凝胶的温度。 琼脂糖溶液在液体至凝胶转变过程中表现出迟滞现象,即凝胶点与熔融温度不同。
电内渗(EEO) -液体通过凝胶的运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团附着在基体上不能移动,但游离的反阳离子可以向基体的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是向阳极方向的,由于EEO的内部对流,EEO可以干扰这些分离。
含硫量 -用作纯度指标,因为硫酸盐是主要的离子基团。
凝胶强度 -必须施加于凝胶上使其断裂的力。
凝胶点 -液体琼脂糖溶液冷却时形成凝胶的温度。 琼脂糖溶液在液体至凝胶转变过程中表现出迟滞现象,即凝胶点与熔融温度不同。
电内渗(EEO) -液体通过凝胶的运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团附着在基体上不能移动,但游离的反阳离子可以向基体的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是向阳极方向的,由于EEO的内部对流,EEO可以干扰这些分离。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Mechanical and structural contribution of non-fibrillar matrix in uniaxial tension: a collagen-agarose co-gel model
Annals of Biomedical Engineering, 39(7), 1891-1903 (2011)
American journal of respiratory and critical care medicine, 196(2), 172-185 (2017-03-01)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), in particular emphysema, is characterized by loss of parenchymal alveolar tissue and impaired tissue repair. Wingless and INT-1 (WNT)/β-catenin signaling is reduced in COPD; however, the mechanisms thereof, specifically the role of the frizzled (FZD)
Modification and comparison of three Gracilaria spp. agarose with methylation for promotion of its gelling properties
Chemistry Central Journal, 11(1), 104-104 (2017)
Nanoparticles containing allotropes of carbon have genotoxic effects on glioblastoma multiforme cells
International journal of nanomedicine, 9(1), 2409-2409 (2014)
Evaluation of different scaffolds for BMP-2 genetic orthopedic tissue engineering
Journal of Biomedical Materials Research. Part B, Applied Biomaterials, 75, 289-303 (2005)