反應適用性
reaction type: click chemistry
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES 字串
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(=C2C(=O)CC(CC2=O)(C)C)NCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C32H53N7O8S/c1-32(2)20-25(40)29(26(41)21-32)23(34-9-5-10-36-39-33)8-12-44-14-16-46-18-19-47-17-15-45-13-11-35-28(42)7-4-3-6-27-30-24(22-48-27)37-31(43)38-30/h24,27,30,34H,3-22H2,1-2H3,(H,35,42)(H2,37,38,43)/t24-,27-,30-/m0/s1
InChI 密鑰
HUAWNOKWZYCBQA-LFERIPGTSA-N
應用
链霉亲和素-生物素交互效应的非凡强度可以有效捕获甚至高度稀释的靶标。然而,这使得从亲和树脂中回收蛋白质具有挑战性。该试剂含有通过含有肼可裂解Dde接头的间隔臂连接至叠氮化物部分的生物素部分。通常,可以有效释放>90%的捕获生物分子。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3