形狀
aqueous suspension
particles
交聯
2 % cross-linked
濃度
2% (solids)
粒徑
20.0 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
應用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种聚苯乙烯基微粒(粒径:20.0 μm)粒径标准品,设计用于确定测试样品粒径分布(PSD)特征。
應用
适用于设备粒度校准。
也用于:
也用于:
- 标准化尺寸相关色谱分离方法。
- 验证基于尺寸测量的Airy Disc First Fringe (ADFF) 分析技术。
- 确定聚苯乙烯微塑料暴露对海洋桡足类动物哲水蚤摄食能力的影响。
- 在 2D 纳米材料涂层微电机的合成中产生单层
特點和優勢
- 适用于常规仪器校准检查、测试和校正
- 可提供 5 mL 包装尺寸的纯样品
分析報告
对于每个批次,测定粒度和标准偏差的精确值的准确度为 0.001μm。这些颗粒的粒度测定分别遵循美国国家标准与技术研究所 (NIST, USA) 和欧盟参考局 (BCR) 描述的程序,尤其是:
- 透射电子显微镜(TEM)
- 扫描电子显微镜
- 光学显微镜
- Coulter™ 计数器,带MDF系统
法律資訊
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
410.0 °F
閃點(°C)
210 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
2D nanomaterials wrapped janus micromotors with built-in multiengines for bubble, magnetic, and light driven propulsion
Chemistry of Materials, 32(5), 1983-1992 (2020)
The impact of polystyrene microplastics on feeding, function and fecundity in the marine copepod Calanus helgolandicus
Environmental Science & Technology, 49(2), 1130-1137 (2015)
Capillary hydrodynamic chromatography reveals temporal profiles of cell aggregates
Analytica Chimica Acta, 910, 75-83 (2016)
Growth phenotype screening of Schizosaccharomyces pombe using a Lensless microscope
Biosensors And Bioelectronics, 54(8), 345-350 (2014)
Growth phenotype screening of Schizosaccharomyces pombe using a Lensless microscope
Biosensors And Bioelectronics, 54, 345-350 (2014)