主要文件
81494
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, size: 4.0 μm
别名:
尺寸标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
表单
aqueous suspension
particles
交联
0 % cross-linked
浓度
2% (solids)
粒径
4.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
应用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 4.0 μm) are a size standard, designed to identify the particle size distribution (PSD) of test samples.
应用
Used to validate and monitor the performance of particle sizing equipment. Also used to produce armored bubbles—interfacial composite materials (ICM) formed by embedding with air bubbles.
特点和优势
  • suitable for routine instrument calibration checks and corrections
  • available in 5 mL & 10 mL pack sizes as neat samples
分析说明
对于每个批次,测定粒度和标准偏差的精确值的准确度为 0.001μm。这些颗粒的粒度测定分别遵循美国国家标准与技术研究所 (NIST, USA) 和欧盟参考局 (BCR) 描述的程序,尤其是:
  • 透射电子显微镜(TEM)
  • 扫描电子显微镜
  • 光学显微镜
  • Coulter 计数器,带MDF系统
采用NIST-respectively BCR粒度标准物质进行设备校准。
法律信息
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
410.0 °F
闪点(°C)
210 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)