方案
≥99.0% (HPLC)
≥99.0% (NT)
≥99.0%
表单
crystals
质量
for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
灼烧残渣
≤0.05%
mp
100-104 °C (lit.)
99-104 °C
痕量阳离子
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES字符串
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges