化驗
≥98.5% (GC)
≥98.5%
形狀
crystals
品質
for spectrophotometric det. of Ag, Fe, Ru
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
89-91 °C (lit.)
90-93 °C
溶解度
dioxane: 0.1 g/mL, clear
正離子痕跡
Ag: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
InChI 密鑰
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges