Merck
H9003
Sigma-Aldrich
对苯二酚
ReagentPlus®, ≥99%
别名:
1,4-二羟基苯, 1,4-苯二酚, HQ
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,4-(OH)2
CAS号:
分子量:
110.11
Beilstein:
605970
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
生物来源
synthetic
质量水平
蒸汽密度
3.81 (vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 132 °C)
产品线
ReagentPlus®
方案
≥99%
表单
powder
自燃温度
930 °F
沸点
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear
SMILES字符串
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
対苯二酚是一种酚类化合物,在咖啡,茶和酒中天然存在。它用于摄影,化学和化妆品工业。対苯二酚可用作皮肤提亮剂。它通常被用来治疗黄褐斑,雀斑和老年斑原。対苯二酚和外源性黄疸、皮炎和皮肤刺激有关。它会抑制黑色素生成。
应用
対苯二酚可作为亚硫酸氢钠转化DNA的试剂。它也是Timm′s染色中用到的化学物质。
法律信息
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
329.0 °F - closed cup
闪点(°C)
165 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Xenograft of human umbilical mesenchymal stem cells from Wharton?s jelly as a potential therapy for rat pilocarpine-induced epilepsy
Huang PY, et al.
Brain, behavior, and immunity, 54, 45-58 (2016)
Handbook of Cosmetic Science and Technology (2005)
Increased frequency of CpG island methylator phenotype and CDH1 methylation in a gastric cancer high-risk region of china
Zhang KL, et al.
Translational Oncology, 1(1), 28-35 (2008)
Procedures in Cosmetic Dermatology Series: Cosmeceuticals E-Book (2008)
CDH1 promoter methylation correlates with decreased gene expression and poor prognosis in patients with breast cancer
Liu J, et al.
Oncology Letters, 11(4), 2635-2643 (2016)