Merck
71734
Supelco
钠离子载体III
Selectophore, function tested
别名:
ETH 2120, N,N,N′,N′-四环己基-1,2-苯二氧基二乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H52N2O4
CAS号:
分子量:
552.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
品質
function tested
SMILES 字串
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C34H52N2O4/c37-33(35(27-15-5-1-6-16-27)28-17-7-2-8-18-28)25-39-31-23-13-14-24-32(31)40-26-34(38)36(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h13-14,23-24,27-30H,1-12,15-22,25-26H2
InChI 密鑰
GKRBLFCTFPAHMH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
请访问我们的 传感器应用门户 网站,了解更多信息。
钠离子载体III通常用于制备离子选择性电极。
應用
选定应用范例
它可用于制备基于硫化型硅橡胶的钠离子选择性膜电极。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他說明
离子载体适用于采用溶剂聚合物膜电极测定血液、血浆、血清等样品中的Na+活性
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
One-component room temperature vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrodes.
Poplawski, Michael E., et al.
Analytica Chimica Acta, 355.2, 249-257 (1997)
T. Maruizumi et al.
Mikrochimica Acta, I, 331-331 (1986)
Zachary J Sandler et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(6) (2020-04-15)
Bunyaviruses are significant human pathogens, causing diseases ranging from hemorrhagic fevers to encephalitis. Among these viruses, La Crosse virus (LACV), a member of the California serogroup, circulates in the eastern and midwestern United States. While LACV infection is often asymptomatic