Merck
99314
Supelco
钠离子载体 I - 混合物 A
Selectophore
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
26111700
NACRES:
NB.61
产品线
Selectophore
质量水平
表单
liquid
组成
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore I, 10.0 wt. % (71732)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
一般描述
请访问我们的传感器应用门户网站,了解更多信息。
应用
精选应用实例
包装
透明的硼硅酸盐玻璃,高耐水解性(I 型)
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Lydie Cheval et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 317(2), F435-F443 (2019-06-13)
We have recently reported that type A intercalated cells of the collecting duct secrete Na+ by a mechanism coupling the basolateral type 1 Na+-K+-2Cl- cotransporter with apical type 2 H+-K+-ATPase (HKA2) functioning under its Na+/K+ exchange mode. The first aim