Merck
70129
Supelco
十四烷酸甲酯
analytical standard
别名:
Myristic acid methyl ester, 十四酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)12COOCH3
CAS号:
分子量:
242.40
Beilstein:
1773739
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.438
bp
323 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
十四烷酸甲酯是长链饱和脂肪酸肉豆蔻酸的甲酯。它通常与月桂酸甲酯一起用作纺织品、金属加工和农业应用的润滑剂。
應用
本分析标准品也可以适用于以下情况:
  • 比较分析气相色谱-燃烧-质谱测定法和气相色谱-火焰离子化检测法测定生物柴油样品中脂肪酸甲酯(FAMEs)
  • 基于气相色谱-差分离子淌度光谱(DMS)联用对生物柴油样品中16种甲基和乙基脂肪酸脂的分离和定量分析
  • 通过气相色谱与火焰离子化检测器联用(GC-FID)分析咖啡油和烘焙咖啡后的残渣中的11中脂肪酸及其脂肪酸甲酯。
  • 使用酸性催化剂三氟化硼催化脂肪酸衍生物生成酯后用GC-FID同时测定牛初乳样品中的脂肪酸
  • 通过 GC-MS 分离和定量从 磨盘草 (Lam.)叶提取的油中衍生为甲酯后的八种脂肪酸
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
233.6 °F - closed cup
閃點(°C)
112.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Handbook of Green Chemicals (2004)
Zweig G and Sherma J
New and Updated Methods: Analytical Methods for Pesticides and Plant Growth Regulators, Band 10 (2017)
C Gherman et al.
Talanta, 53(1), 253-262 (2008-10-31)
A rapid extraction procedure for fingerprint chromatogram of different types of Mentha piperita L. (Labiatae family) is presented. The extracts were analysed by gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). The main volatile compounds identified by the gas chromatography-mass spectrometric
Balasubramanian Narasimhan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(11), 3023-3029 (2006-03-24)
A series of esters and amides of myristic acid was synthesized and tested in vitro for antibacterial activity against gram-positive and gram-negative bacteria. All the compounds showed activity comparable to that of the standard drug, ciprofloxacin. The structural characteristics governing
Xian-Guo Zou et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(43), 10594-10603 (2014-10-10)
In the present study, a human milk fat substitute (HMFS) enriched in medium-chain fatty acids (MCFAs) was synthesized through acidolysis reaction from Cinnamomum camphora seed oil (CCSO) with oleic acid in a solvent-free system. A commercial immobilized lipase, Lipozyme RM
实验方案
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18