Merck
76159
Supelco
棕榈酸甲酯
analytical standard
别名:
n-十八烷酸甲酯, 十六酸甲酯, 软脂酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)14CO2CH3
CAS号:
分子量:
270.45
Beilstein:
1780973
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
185 °C/10 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
棕榈酸甲酯(MeP)是生物柴油中的高熔点组分。它适用于各种香精香料,广泛存在于棕榈油相关原料中。
棕榈酸甲酯是一种脂肪酸甲酯,通过防止博来霉素诱导的肺部炎症和抑制核因子 kappa-β,显示出潜在的抗炎和抗纤维化作用通路(NF-κB).
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
棕榈酸甲酯可用作色谱技术定量检测生物柴油样品中分析物的分析参考标准品。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Solvent free synthesis of methyl palmitate over sulfated zirconia solid acid catalyst
Saravanan K, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 165(3), 298-305 (2016)
Anti-inflammatory and antifibrotic effects of methyl palmitate
El-Demerdash E, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 254(3), 238-244 (2011)
Basic properties of methyl palmitate-diesel blends
Altaie HAM, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 193(3), 1-6 (2017)
Characterization of fatty acid methyl esters in biodiesel using high-performance liquid chromatography
Shang NC, et al.
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 43(3), 354-359 (2012)
Mitigating crystallization of saturated FAMES (fatty acid methyl esters) in biodiesel. 3. The binary phase behavior of 1, 3-dioleoyl-2-palmitoyl glycerol-Methyl palmitate-A multi-length scale structural elucidation of mechanism responsible for inhibiting FAME crystallization
Mohanan A, et al.
Energy, 86(3), 500-513 (2015)
实验方案
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18