Merck
68529
Supelco
异丁醛
analytical standard
别名:
2-甲基丙醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCHO
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
605330
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽压
66 mmHg ( 4.4 °C)
方案
≥97.0% (GC)
自燃温度
384 °F
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.374 (lit.)
n20/D 1.374
沸点
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
溶解性
60 g/L at 25 °C
密度
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
-11.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-24 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Paweł Mochalski et al.
Cell biochemistry and biophysics, 71(1), 323-329 (2014-08-16)
Gas chromatography with mass spectrometric detection combined with head-space needle trap extraction as the pre-concentration technique was applied to identify and quantify volatile organic compounds released or metabolised by human umbilical vein endothelial cells. Amongst the consumed species there were