主要文件
18827
Supelco
锌AAS标准液
TraceCERT®, 1 g/L Zn in nitric acid (nominal concentration)
别名:
原子吸收AAS用锌标准品(1 g/L锌的2%硝酸溶液)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
浓度
1 g/L Zn in nitric acid (nominal concentration)
技术
AAS: suitable
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
应用
锌标准品可用作乙炔-空气火焰AAS(原子吸收分光光度计)的标准品,用于检测苔藓样品溶液中的镉和锌金属浓度。
分析说明
含 1 g/L 锌的 2% 硝酸溶液,采用高纯度金属锌、HNO3 和水制备
其他说明
有关TraceCERT®系列ICP和AAS CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS标准物质网站
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of phosphorus and metals in human brain proteins after isolation by gel electrophoresis by laser ablation inductively coupled plasma source mass spectrometry.
Becker, J. Sabine, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 19.1, 149-152 (2004)