等级
for fluorescence
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
浓度
1 mM fluorescein sodium salt in 20 mM CAPS, pH 10.0
λmax
490 nm±5 nm
荧光
λex 490 nm; λem 514 nm in 20 mM CAPS, pH 10.0
检测方法
fluorometric
储存温度
2-8°C
一般描述
建议的保存温度为 15°C
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves