Merck
63677
Supelco
(−)-薄荷酮
analytical standard
别名:
(1R,4S)-对-薄荷烷-3-酮, (2S,5R)-2-异丙基-5-甲基环己酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
2041368
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
蒸汽压
0.5 mmHg ( 20 °C)
方案
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
旋光性
[α]20/D −28±2°, neat
光学纯度
enantiomeric ratio: ≥90:10 (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.451
沸点
207-210 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI key
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他说明
该化合物常见于薄荷属植物。
高纯度 (-)-薄荷酮。用于二醇经缩醛化作用的拆分剂;薄荷酮衍生的螺环 1,3-二氧杂环己烷-4,6-二酮,用于不对称 Diels-Alder 和 (2+2) 环加成中
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
165.2 °F
闪点(°C)
74 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
T. Harada, A. Oku
Synlett, 95-95 (1994)
M. Sato et al.
Tetrahedron, 47, 7271-7271 (1991)