主要文件
8.14113
Sigma-Aldrich
(-)-Menthol
for synthesis
别名:
(-)-Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O
CAS号:
分子量:
156.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
218-690-9
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
效能
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
216 °C/1013 hPa
mp
41-44 °C
转变温度
flash point 101 °C
溶解性
490 mg/L
密度
0.890 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
450 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O[C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in ethanol): -50.0 - -48.0 °
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
201.2 °F - closed cup
闪点(°C)
94 °C - closed cup