方案
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
旋光性
[α]20/D −61.5±2°, neat
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.498
沸点
228-230 °C (lit.)
密度
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
InChI key
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
其他说明
推荐产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup