Key Documents
89886
Supelco
阴离子多元素混标,用于离子色谱(CRM)
suitable for ion chromatography, TraceCERT®, certified reference material traceable to SI, 10.0 mg/kg F-, Cl-, Br-, NO3-, PO43-, SO42- each anion
别名:
经过认证的多元素离子色谱阴离子标准溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
技術
ion chromatography: suitable
應用
environmental
food and beverages
格式
multi-component solution
相关类别
應用
它用于校准离子色谱分析技术。
特點和優勢
  • 根据ISO/IEC 17025和ISO 17034认证生产
  • 可通过国际公认机构如NIST或BAM等追溯至SI单位摩尔
  • 除非附一份全面的分析证书(CoA)(最多四页),包括稳定性、密度、均质性、浓度精度、不确定性和追溯性数据
  • 使用优质qNMR特征起始材料和合格的精密天平进行重量测定,以确保最小不确定性
  • 通过实时稳定性研究进行严格测试,以确保准确性和保质期
  • 以高密度聚乙烯(HDPE)瓶装,密封在铝袋中
聯結
请访问 IC 门户 了解更多
分析報告
生产采用经认证的高纯物质(NaF、NaCl、NaBr、NaNO3、Na2HPO4、Na2SO4)和超纯水(18 Mohm,0.22 μm过滤)
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Nicole A P van Gestel et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 30(8), 94-94 (2019-08-16)
Clinically, S53P4 bioactive glass (BAG) has shown very promising results in bone infection treatment, but it is also known to degrade very slowly in vivo. To evaluate which mechanisms (cellular or dissolution) can play a role in the degradation of