主要文件
59777
Supelco
电导率标准品
conductivity 100000 μS/cm at 25 °C
别名:
Conductivity Calibration Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
浓度
2.5-10% KCl (T)
电导率
99000-101000 μS/cm at 25 °C
密度
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
应用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Itis intended for use as a standard for conductivity meter calibration.
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 2 - STOT RE 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)