主要文件
51715
Supelco
电导率标准品
conductivity 20000 μS/cm at 25 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
浓度
≤2.5% KCl (T)
电导率
19800-20200 μS/cm at 25 °C
密度
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
应用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于校准电导仪的分析标准品。
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 2 - STOT RE 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)