濃度
≤2.5% KCl (T)
傅導性
1980-2020 μS/cm at 25 °C
密度
0.995-1.014 g/cm3 at 25 °C
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Conductivity calibration standard solution for monitoring and checking conductivity measurements.
標準
产品编号
说明
价格
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2