主要文件
44348
Supelco
电导率标准品
conductivity 3000 μS/cm at 25 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
浓度
≤2.5% KCl (T)
电导率
2970-3030 μS/cm at 25 °C
密度
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
应用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Conductivity calibration standard solution for measurement of conductivity.
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 2 - STOT RE 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Liptak GB and Venczel K
Analysis and Analyzers (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null