Merck
NMR溶剂
分液多通道移液
核磁共振 (NMR) 光谱是一种用于研究分子结构和性质的强大分析技术。在核磁共振实验中,溶剂的选择至关重要,因为它会影响光谱中观察到的化学位移和峰值强度。与被分析物相比,核磁共振中溶剂峰的化学位移更高。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
相关资源
氘代 NMR 溶剂
核磁共振实验通常使用氘代溶剂,以四甲基硅烷(TMS)作为参考标准品。在氘代溶剂中,质子被氘取代,后者在核磁共振光谱中的分辨率明显更低。因此氘代溶剂不会与分析物在相同的光谱区域产生 NMR 信号。这一特点也有助于更好地进行光谱解析。
在 NMR 光谱中,氘代溶剂不可或缺,它可以防止溶剂自身信号带来干扰。氘代溶剂含有氘原子而非氢原子。由于氘的核自旋(自旋-1)与氢的核自旋(自旋-1/2)不同,氘代溶剂产生的信号会出现在 NMR 光谱的一个单独区域,被称为溶剂峰或锁定峰。
氘代氯仿 (CDCl₃)
CDCl3 是质子NMR中最常用的溶剂,因为它能溶解许多有机化合物,分析完成后只需简单蒸发即可回收。当以四甲基硅烷(TMS)作为内标时,其化学位移通常在 7.26 ppm 左右。
氘代二甲基亚砜(DMSO-d₆)
DMSO-d6 可用作肽、蛋白质、碳水化合物(包括单糖、寡糖和复合多糖)、核酸、脂类和其他代谢物的 NMR 溶剂。其化学位移通常在 2.5 ppm 左右。
氘代甲醇 (CD₃OD)
核磁共振光谱分析会使用氘化程度不同的氘代甲醇,具体取决于实验的具体要求。
氘化水(D₂O)
在核磁共振实验中,氘化水尤其适用于研究与样品内氢原子相关的质子交换或动力学过程。
氘代丙酮(丙酮-d6
氘化丙酮适用于质子 (1H) 和碳 (13C) NMR 光谱分析。它为质子和碳原子核提供了不同的共振,从而能够分析有机分子中不同官能团的化学位移和耦合模式。
四氢呋喃-d8(THF-d8
氘代四氢呋喃通常用作 NMR 溶剂来处理对氘代溶剂中的残余质子敏感的样品。