Merck
292842
Sigma-Aldrich
(+)-(4,6-O-亚苄基)甲基-α-D-吡喃葡萄糖苷
97%
别名:
4,6-O-亚苄基-甲基-α-D-吡喃葡萄糖苷, 甲基 4,6-O-亚苄基-α-D-吡喃葡萄糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18O6
CAS号:
分子量:
282.29
Beilstein:
89619
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
旋光性
[α]19/D +113.1°, c = 1 in chloroform
mp
164-165 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
InChI key
VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
应用
手性结构单元。制备各种糖类的重要中间体。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)