Merck
290912
Sigma-Aldrich
1,4-双(三氟甲基)苯
98%
别名:
α,α,α,α′,α′,α′-六氟-对二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CF3)2
CAS号:
分子量:
214.11
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
沸点
116 °C (lit.)
密度
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H
InChI key
PDCBZHHORLHNCZ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
The infrared absorption of liquid 1,4-bis(trifluoromethyl) benzene has been studied using LiF, NaCl and KBr prisms.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
71.6 °F - closed cup
闪点(°C)
22 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Vibrational Spectra of Fluorinated Aromatics. VIII. 1, 4-Bis (trifluoromethyl) benzene.
Ferguson EE, et al.
J. Chem. Phys. , 21(10), 1731-1735 (1953)