化驗
≥85.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D -18.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H47NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(27)19-25(30)31-23(20-24(28)29)21-26(2,3)4/h12-13,22-23,27H,5-11,14-21H2,1-4H3/b13-12-/t22-,23-/m1/s1
InChI 密鑰
YBCVTTMMURGSEY-MLDHBFCZSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3