Merck
51971
Supelco
锆ICP标准液
TraceCERT®, 10 g/L Zr in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
10 g/L Zr in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
一般說明
该认证参考物质(CRM)的生产和认证符合 ISO/IEC 17025ISO 17034的规定。该CRM可追溯至SI单位kg,并使用来自NMI(如,NIST)的一级参考物质进行了测试。
认证内容包括证书上给出的不确定性和有效期。有关痕量杂质的信息已标示在证书上。
您的证书下载地址:http://www.sigma-aldrich.com。
分析報告
含 10 g/L 锆的5% 硝酸溶液和 <0.5%氢氟酸的溶液,采用高纯度锆金属、HNO3、 HF和水制备
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)