Merck
51244
Supelco
锆ICP标准液
TraceCERT®, 1 g/L Zr in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration)
别名:
Zirconium ICP Standard Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L Zr in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
應用
ICP锆标准品已被用于通过微波辅助的聚烯烃消化法结合电感耦合等离子体同位素稀释质谱法(ICP-IDMS),测定聚烯烃(如聚乙烯和聚丙烯)中的痕量锆残留物。
分析報告
含1 g/L Zr的 2% 硝酸和 0.2% 氢氟酸中溶液,由高纯度金属 ZrO2 、HNO3、HF和水制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS 标准品网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of zirconium traces in polymers by ICP-IDMS?a powerful and fast method for routine testing of zirconium residues in polyolefins
Diemer J and Heumann.GK
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 364, 421-423 (1999)