主要文件
18399
Supelco
钒ICP标准液
TraceCERT®, 1 g/L V in nitric acid (nominal concentration)
别名:
钒ICP参考标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
浓度
1 g/L V in nitric acid (nominal concentration)
技术
ICP: suitable
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
应用
钒标准品可用作通过电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定海水中的钒浓度的参考标准品。
分析说明
含 1 g/L 钒的 3% 硝酸溶液,采用高纯度金属钒、HNO3 和水制备
其他说明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS 标准品网站
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Direct and simultaneous determination of molybdenum and vanadium in sea-water using a multielement electrothermal atomic absorption spectrometer.
Su, Pi-Guey
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 137, 641-645 (1998)