Merck
18021
Supelco
硫ICP标准液
TraceCERT®, 1 g/L S in H2O (nominal concentration)
别名:
Sulfur ICP Standard Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L S in H2O (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
應用
使用反向电感耦合等离子体同位素稀释质谱法 (ICP-IDMS) 和激光辅助 ICP-IDMS 测定 34S 加标溶液中硫的浓度。
分析報告
1 g/L 硫的水溶液,使用高纯度 H2SO4 和水配制
其他說明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS 标准品网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Accurate determination of sulfur in gasoline and related fuel samples using isotope dilution ICP-MS with direct sample injection and microwave-assisted digestion.
Heilmann J
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 380(2), 190-197 (2004)
Isotope dilution ICP-MS with laser-assisted sample introduction for direct determination of sulfur in petroleum products.
Boulyga SF
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 382(8), 1808-1814 (2005)