蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
25 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.7% (GC)
自燃溫度
842 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.7 %, 37 °F
8 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
102 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
推薦產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.2 °F - closed cup
閃點(°C)
11.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Geranyl acetate synthesis by lipase-catalyzed transesterification in supercritical carbon dioxide.