Merck
主页产品分析化学标准物质有机污染物标准品
有机污染物标准品
图片展示了几株新长出来的绿色植物,上有雨滴落下。
清洁安全的环境是健康生活质量的基本要求。无论您是进行土壤、水、空气还是废弃物检测,我们全面的产品线都可提供多种形式(干粉、溶液、基质)的各种高质量参考物质,以及整个工作流程所需的其他分析设备。  
我们可针对多种对人类和环境有害成分提供有机参考物质,包括多环芳烃、多氯联苯、多酚、空气污染物、炸药、化学战降解产物、增塑剂、消毒副产物、阻燃剂、邻苯二甲酸盐、挥发物、半挥发物、以等。 
了解更多:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
多氯联苯(PCB),多环芳烃(PAH)
多氯联苯(PCB)由于具有高毒性而被列为持久性有机污染物,并遭禁用。但这种物质曾广泛用作介电液和冷却液,以及油漆、塑料、颜料和无碳复写纸之中。由于多氯联苯是非常持久的化学物质,因此今天仍存在于环境中,因此必须对其进行严密监测。多氯联苯也可能积聚在叶片、植物和农作物的地上部分,。以及与微生物和鱼类体内。为满足您的实验室要求,我们以单一组分溶液或不同质量等级(分析标准品、认证参考物质)混合物形式,提供了多种PCB参考物质。
多环芳烃(PAH)是煤炭、石油、汽油、垃圾、烟草和木材燃烧的释放的一组化学物质。在高温烧烤肉类和其他食物时,也会形成这种物质。由于多环芳烃可引起癌症或呼吸道刺激,因此必须监测其在环境和食物中的含量。我们为此提供了多种参考物质(干粉或溶液形式)选择,包括来自欧洲国家计量学会(JRC)BCR®品牌的一级参考物质,以及我们自有的认证参考物质和分析标准级产品。
挥发性和半挥发性有机参考物质
挥发性有机化合物(VOC)是在常规室内大气温度和压力条件下易蒸发的一类有机化合物。它们有时会根据挥发难易程度进行分类,如:
  • 极易挥发的有机化合物(VVOC)
  • 半挥发性有机化合物(SVOC)
探索我们涵盖多种形式(干粉、单一组分溶液、混合物)和质量等级(分析标准品、认证参考物质)的广泛参考物质产品线。
阻燃剂和全氟烷基化物质(PFAS)
阻燃剂被添加到制造的材料中,以防止起火或减慢点火。某些阻燃剂由于其毒性(遗传毒性、致癌性)而在世界各国被禁止或限制使用。现有的几类阻燃剂包括:
  • 矿物阻燃剂
  • 有机氯化合物
  • 有机溴化合物
  • 有机磷化合物
我们的产品线包含干粉和溶液形式的参考物质,可检测各类标记和未标记的阻燃物质成分。
多氟烷基物质(PFAS)是一类持久的人造化学物质,存在于世界各地各行各业的许多产品中。部分PFAS不会分解,并且会随着时间的推移在环境和人体中积累。接触大量PFAS可能导致不良健康影响,如癌症、肝损害、生育力下降和哮喘风险增加。因此如今不仅要监测其在环境中的浓度,还必须监测其在食品、受污染的土壤、水或食品包装中的浓度。我们快速扩充的PFAS参考物质产品线符合EPA、ASTM或EN/DIN方法的现有规范和规定。
增塑剂、邻苯二甲酸盐和消毒副产品
邻苯二甲酸盐是用作增塑剂的一组化学物质,可软化塑料并增加其柔韧性,应用于各类商业化的工业和消费产品。由于这种成分会对生殖系统造成不利影响,因此必须对其严格监控。我们的产品线不断扩充邻苯二甲酸盐和邻苯二甲酸盐代谢物参考物质。
高度关注物质(SVHC)
高度关注物质(SVHC)是受REACH管制的危险化学品。REACH是有关化学品注册、评估、授权和限制的欧盟法规。应欧洲委员会(EC)的要求,各国REACH结构或欧洲化学品管理局(ECHA)做出将物质添加到SVHC候选清单的决定。如果某物品所含SVHC含量超过0.1%(w/w),所有相关工业品供应商都应告知ECHA。我们广泛的SVHC管制产品线包括分析标准级产品以及认证参考物质,可满足您的各类实验室要求。
空气污染物标准品
我们针对自色谱校准或加标溶液以及羰基样品分析,提供了所需的各种空气监测校准参考物质选择。这类物质适用于各种国际分析方法,如ASTM法、US EPA法、NIOSH和OSHA法(用于工作场所大气)。我们的认证DNPH混合物已被用作欧洲工作和校准检验标准品,可用于环境空气中的车辆废气羰基物排放分析。
我们可针对您所需应用,提供干粉标准品和单元素认证参考溶液。为了测量异氰酸酯衍生过程(符合ISO 17734-1:2013)中使用的禁用哌嗪化合物,我们开发了几种认证参考物质混合物,如使用异氰酸酯-二丁胺(DBA)作为标记和未标记的单体、以及低聚物混合物。