About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8ClN4NaO2S
CAS号:
分子量:
306.70
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
产品线
VETRANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
neat
SMILES字符串
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])c2cncc(Cl)n2
InChI
1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
InChI key
NIUFFODHMKLSCH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
化学结构:磺胺
磺胺嘧啶已被用于通过实验研究以评估不同的过硫酸盐活化方法。
磺胺嘧啶钠(磺胺氯吡嗪)是一种抗球虫药。
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律信息
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Elimination of sulfaclozine from water with SO 4- radicals: Evaluation of different persulfate activation methods.
Ismail, Liliane, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 201, 573-581 (2007)