32094
五氟磺草胺
PESTANAL®, analytical standard
别名:
2-(2,2-二氟乙氧基)-N -(5,8-二甲氧基[1,2,4]三唑[1,5-c]嘧啶-2-基)-6- (三氟甲基)苯磺酰胺, 3-(2,2-二氟乙氧基)-N-(5,8-二甲氧基[1,2,4]三唑[1,5-c]嘧啶-2-基)α,α,α-三氟甲苯-2-磺酰胺
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14F5N5O5S
CAS号:
分子量:
483.37
Beilstein:
10301178
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
COc1cnc(OC)n2nc(NS(=O)(=O)c3c(OCC(F)F)cccc3C(F)(F)F)nc12
InChI
1S/C16H14F5N5O5S/c1-29-10-6-22-15(30-2)26-13(10)23-14(24-26)25-32(27,28)12-8(16(19,20)21)4-3-5-9(12)31-7-11(17)18/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,24,25)
InChI key
SYJGKVOENHZYMQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
五氟磺草胺是三唑并嘧啶磺酰胺类芽后除草剂,可用作乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制剂,以进行杂草控制管理。
应用
在以下情况下,可将五氟磺草胺用作测定五氟磺草胺的参考标准品:
- 采用高效液相色谱结合二极管阵列检测器(HPLC-DAD)检测水样。
- 采用液相色谱结合紫外检测器检测稻田附近的水生系统。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Development and validation of an HPLC-DAD method for the simultaneous determination of most common rice pesticides in paddy water systems
Tsochatzis.DE, et al.
International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 92(5), 548-560 (2012)
Partitioning of penoxsulam, a new sulfonamide herbicide
Jabusch.WT, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(18), 7179-7183 (2005)
Development and application of an off-line SPE?LC?UV methodology for the determination of penoxsulam in aquatic systems adjacent to rice fields.
Cachada A.
Chromatographia, 71(3-4), 347-350 (2010)