物料
PTFE plunger tip
尺寸
100 μL
特点
1710C, LT, N, RN, or TLL
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 1162-02
注射器体积
100 μL
相容性
for use with Hamilton 1710 (C, LT, N, RN, or TLL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于维修 Hamilton 1000、1700 和 1800 系列注射器。
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.