主要文件
Z264415
Supelco
Hamilton® 薄层色谱注射器
1710, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
stainless steel needle (PTFE coated tip)
针尺寸
22 ga
特点
needle type fixed
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 81050
针长度
51 mm (2 in.)
体积
100 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
使用 PTFE 涂覆 2 英寸 (51mm) 长固定针头的最后 3/4 英寸部分。这样即可在薄层色谱板上获得重现性更好的样品点。
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques
Don P. Wolf
Springer Science & Business Media, 192-192 (2012)