Merck
ICS023
Supelco
硫化物IC标准品
certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
certified reference material
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
製造商/商標名
RTC ICS-023-100
濃度
1000 μg/mL
技術
ion chromatography: suitable
應用
environmental
food and beverages
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
一般說明
本标准物质 (CRM) 按照 ISO 1703 4 和 ISO/IEC 17025 进行生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
應用
  • Sulfide IC Standard in Analytical Chemistry: Sulfide IC standards are essential for accurate sulfide analysis in various samples. These high-purity standards ensure precise calibration of ion chromatography systems, which is critical for trace level sulfide analysis in pharmaceutical and biochemical research (Sun et al., 2023).
分析報告
该产品的浓度为1000 µg/mL。该溶剂为1%NaOH 水溶液。
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)