certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
濃度
1 g/L Ca in nitric acid (nominal concentration)
技術
ICP: suitable
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
在https://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
在https://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
應用
钙 ICP 标准品是一种合适的校准标准,适用于通过电感耦合等离子体 (ICP) 技术的元素分析。
分析報告
1 g/L Ca 溶于 2% 硝酸,采用高纯度 CaCO3、HNO3 和水制备
其他說明
有关TraceCERT®系列ICP和AAS CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS标准物质网站
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(14), 3694-3706 (2020-04-11)
The murine Lym-1 mAb targets a discontinuous epitope (Lym-1 epitope) on several subtypes of HLA-DR, which is upregulated in a majority of human B-cell lymphomas and leukemias. Unlike CD19, the Lym-1 epitope does not downregulate upon crosslinking, which may provide