蒸汽密度
5 (vs air)
蒸汽壓力
0.2 mmHg ( 200 °C)
化驗
≥98.0% (sum of cis and trans, GC)
48.0-52.0% (cis)
48.0-52.0% (trans)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChI 密鑰
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Geranial : Neral 1:1
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
208.4 °F - DIN 51758
閃點(°C)
98 °C - DIN 51758