主要文件
8.02489
Sigma-Aldrich
柠檬醛
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
别名:
柠檬醛, 3,7-二甲基-2,6-辛二烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
CAS号:
分子量:
152.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
EC索引号:
226-394-6
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<1 hPa ( 50 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
225 °C
效能
4950 mg/kg LD50, oral (Rat)
2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
4.3-9.9 % (v/v)
沸点
227-229 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
转变温度
flash point 98 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
InChI key
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
分析说明
异构体含量(GC, area%): ≥ 96.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.887 - 0.889
鉴定(IR):通过测试
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
208.4 °F - DIN 51758
闪点(°C)
98 °C - DIN 51758