Merck
09136
Millipore
色氨酸肉汤
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
别名:
胰蛋白胨/色氨酸培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41171607
NACRES:
NA.85
Agency
according to ISO 10273:2017
according to ISO 16654:2001
according to ISO 6579-1:2017
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
DL-tryptophan, 1.0 g/L
制造商/商品名称
NutriSelect® Plus
最终pH
7.5±0.2 (25 °C)
应用
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
适用性
Escherichia coli
coliforms
应用
用于进行吲哚试验的培养基以确认水中的大肠杆菌符合EN IS0 9308-1:2000。
制备说明
通过加热将16克色氨酸肉汤溶于一升水中。每只试管分装3毫升。以棉花塞、塑料或金属盖封闭试管。在 121 ± 3°C下高压蒸汽灭菌15分钟。
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2