Merck
08965
Supelco
FluoroFlash® 硅胶 40μm
~40 μm particle size
别名:
硅胶 FluoroFlash® 40μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116134
NACRES:
NC.05
技術
LPLC: suitable
品質等級
表面積
~500 m2/g
損耗
≤1.0% loss on drying
基質活性組
Silica
粒徑
~40 μm
孔徑
60 Å porosity
體積密度
~0.5 g/mL
包裝
100g 装
法律資訊
该化合物的使用受到美国专利 6,156,896、5,859,247、5,777,121 以及 6,673,539 的保护。
FluoroFlash is a registered trademark of Fluorous Technologies, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)