Merck
92210
Supelco
Timestrip Plus 0 °C温度指示标签
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
NA.21
描述
Irreversible, single use
质量
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
储存条件
room temperature (at 20-80% humidity)
参数
12 h run-out window (calibrated at +2 °C)
尺寸
40 mm × 19 mm
一般描述
Timestrip® PLUS指示器以简单快捷的方式记录在指定阈值温度或高于指定阈值温度的持续时间。该指示器是一种小巧的自粘标签,可以粘贴或整合到产品或设备中。
请访问我们的 Timestrip门户网站,了解更多信息
应用
手动激活按钮位于顶部。“ON”窗口变为蓝色,以确认其已安装。如果超出阈值温度,则观察窗口将显示蓝色。蓝色染料沿时间指示器前进的距离代表超出阈值温度的累积持续时间。
包装
92210-10EA:10个标签/袋
92210-100EA:100个标签/袋
92210-500EA:500个标签/袋
组分
无毒的、聚合物组装多层和铝塑复合材料包装的有色液体化学品
产品规格
  • 阈值温度:0°C/32°F
  • 用法:校准至等温环境+2°C
  • 时间精度:在等温条件下的时间±15%
法律信息
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Timestrip Plus is a trademark of Timestrip Limited
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)